Learn More
Alcohol de 2-yodo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11328156 25 g 25 g
11318156 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328156 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15126.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5159-41-1 | C7H7IO | 234.036 g/mol
2-Iodobenzyl alcohol was used in the synthesis of substituted seven-membered lactones, 2-[(E)-(1?-iodo-2?-propenyl)]benzyl alcohol2 and 2,3-diphenyl-1-indenone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utilizó alcohol 2-yodobenzílico en la síntesis de lactonas sustituidas de siete miembros, 2-[(E)-(1′-yodo-2′-propenil)]alcohol2 bencilo y 2,3-difenil-1-indenona.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz, almacenar en la oscuridad. Almacenar en fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5159-41-1
Fórmula molecular C7H7IO
Peso molecular (g/mol) 234.036
Número MDL MFCD00004610
Clave InChI WZCXOBMFBKSSFA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-iodobenzyl alcohol, 2-iodophenyl methanol, o-iodobenzyl alcohol, 2-iodobenzylalcohol, benzenemethanol, 2-iodo, 2-iodobenzylic alcohol, 2-jod-benzylalkohol, o-iodo benzylalcohol, 2-iodo-benzyl alcohol
PubChem CID 107629
Nombre IUPAC (2-yodofenil)metanol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CO)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodobenzyl alcohol
Punto de fusión 89°C to 92°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2079487
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.04
Porcentaje de pureza 99%