Learn More
Cloruro de 2-yodobenzoilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11460054
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad unitSize
11460054 50 g 50 g
11450054 10 g 10 g
11470054 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11460054 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13558.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 609-67-6 | C7H4ClIO | 266.462 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El cloruro de 2-yodobenzoilo se ha utilizado en la síntesis catalizada de paladio de isoindolin-1-ona inducida por grupos funcionales carbometoxi, en preparación de los materiales de partida necesarios para la síntesis de nuevos derivados cíclicos de yodo pentavalente, óxidos de benzodiazol.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 609-67-6
Fórmula molecular C7H4ClIO
Peso molecular (g/mol) 266.462
Número MDL MFCD00001040
Clave InChI MVIVDSWUOGNODP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69112
Nombre IUPAC cloruro de 2-yodobenzoilo
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)I
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 2-Iodobenzoyl chloride
Punto de fusión 27°C to 32°C
Punto de ebullición 105°C to 106°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 50 g
Número UN UN3261
Beilstein 2042672
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo o-iodobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-iodo, iodobenzoyl chloride, o-iodobenzoylchloride, 2-iodobezoyl chloride, o-iodo-benzoylchloride, 2-iodobenzoic chloride, 2-iodo-benzoyl chloride, acmc-1atjg, benzoyl chloride,2-iodo
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.47
Porcentaje de pureza 98%
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.