Learn More
2-yodobenzotrifluoruro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Iodobenzotrifluoride |
| CAS | 444-29-1 |
| Fórmula molecular | C7H4F3I |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzene, 1-Trifluoromethyl-2-iodobenzene, 2-(Trifluoromethyl)iodobenzene, 2-Iodo-1-trifluoromethylbenzene, 2-Iodobenzotrifluoride, 2-Trifluoromethylphenyl IodideNSC 88291, o-(Trifluoromethyl)iodobenzene, alpha,alpha,alpha-Trifluoro-o-iodotoluene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4F3I/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)11/h1-4H |
| SMILES | FC(F)(F)c1ccccc1I |
| Nombre IUPAC | 1-yodo-2-(trifluorometil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 272.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 271.931 |