Learn More
2-Yodobenzotrifluoruro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11457657 25 g 25 g
11467657 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11457657 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15698.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 444-29-1 | C7H4F3I | 272.009 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 444-29-1
Fórmula molecular C7H4F3I
Peso molecular (g/mol) 272.009
Número MDL MFCD00001041
Clave InChI IGZGUYVVBABKOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-iodobenzotrifluoride, 1-iodo-2-trifluoromethyl benzene, o-iodobenzotrifluoride, benzene, 1-iodo-2-trifluoromethyl, 2-iodobenztrifluoride, o-trifluoromethyliodobenzene, 2-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, iodobenzotrifluoride, 2-iodo-a,a,a-trifluorotoluene, 2-iodobenzotrifloride
PubChem CID 67957
Nombre IUPAC 1-yodo-2-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodobenzotrifluoride
Densidad 1.936
Punto de ebullición 198°C to 199°C
Temperatura de inflamación 81°C (177°F)
Índice de refracción 1.5305
Cantidad 25 g
Beilstein 2090038
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.01
Porcentaje de pureza 99%