Learn More
2-yodobenzonitrilo, TRC
Código de producto. 30391274
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30391274 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30391274 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI6895702.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodobenzonitrile
CAS 4387-36-4
Fórmula molecular C7H4IN
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 1-Cyano-2-iodobenzene, 2-Cyanophenyl Iodide, 2-Iodophenyl Cyanide, o-Cyanophenyl Iodide, o-Iodobenzonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4IN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H
SMILES Ic1ccccc1C#N
Nombre IUPAC 2-yodobenzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 229.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.9388