Learn More
2-yodobenzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Iodobenzonitrile |
| CAS | 4387-36-4 |
| Fórmula molecular | C7H4IN |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Cyano-2-iodobenzene, 2-Cyanophenyl Iodide, 2-Iodophenyl Cyanide, o-Cyanophenyl Iodide, o-Iodobenzonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4IN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H |
| SMILES | Ic1ccccc1C#N |
| Nombre IUPAC | 2-yodobenzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 229.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.9388 |