Learn More
Ácido 2-yodobenzoico, TRC
Código de producto. 30404083
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30404083 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30404083 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI6895505G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodobenzoic Acid
CAS 88-67-5
Fórmula molecular C7H5IO2
Cantidad 5 g
Sinónimo Benzoic acid, 2-iodo-, Benzoic acid, o-iodo- (6CI,8CI), 2-Iodobenzoic acid, 2-Carboxyphenyl iodide, NSC 3772, o-Iodobenzoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5IO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1ccccc1I
Nombre IUPAC ácido 2-yodobenzoico
Peso molecular (g/mol) 248.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.9334