Learn More
Ácido 2-yodobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11692739 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11692739 500 g Frasco de plástico 500 g
10456930 25 g Frasco de plástico 25 g
10657082 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11692739 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 122345000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 88-67-5 | C7H5IO2 | 248.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-67-5
Fórmula molecular C7H5IO2
Peso molecular (g/mol) 248.01
Clave InChI CJNZAXGUTKBIHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-iodobenzoic acid, benzoic acid, 2-iodo, iodobenzoic acid, benzoic acid, o-iodo, usaf ek-572, 2-iodo benzoic acid, 2-iodo-benzoic acid, benzoic acid, iodo, kyselina o-jodbenzoova, o-jod-benzoesaeure
PubChem CID 6941
ChEBI CHEBI:287979
Nombre IUPAC ácido 2-yodobenzoico
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodobenzoic acid
Punto de fusión 161.0°C to 163.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal IC6H4CO2H
Cantidad 500 g
Beilstein 09,363
Fieser 01,506
Índice Merck 15,5074
Información de solubilidad Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.01
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo, cristales o escamas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Iodobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.