Learn More
Ácido 2-yodobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10456930 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10456930 25 g Frasco de plástico 25 g
10657082 100 g Frasco de plástico 100 g
11692739 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10456930 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 122340250
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 88-67-5 | C7H5IO2 | 248.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-67-5
Fórmula molecular C7H5IO2
Peso molecular (g/mol) 248.01
Clave InChI CJNZAXGUTKBIHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-iodobenzoic acid, benzoic acid, 2-iodo, iodobenzoic acid, benzoic acid, o-iodo, usaf ek-572, 2-iodo benzoic acid, 2-iodo-benzoic acid, benzoic acid, iodo, kyselina o-jodbenzoova, o-jod-benzoesaeure
PubChem CID 6941
ChEBI CHEBI:287979
Nombre IUPAC ácido 2-yodobenzoico
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodobenzoic acid
Punto de fusión 161.0°C to 163.0°C
Color Marrón anaranjado a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal IC6H4CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 09,363
Fieser 01,506
Índice Merck 15,5074
Información de solubilidad Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.01
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo, cristales o escamas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Iodobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.