Learn More
Ácido 2-yodobenzoico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483204
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11483204 25 g 25 g
11493204 100 g 100 g
11403214 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11483204 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10563.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 88-67-5 | C7H5IO2 | 248.019 g/mol
Reagent for detection of sulfhydryl groups in proteins2-Iodobenzoic acid acts as a precursor in the preparation of 2-Iodoxybenzoic acid (IBX) and Dess-Martin periodinane, which finds application as an oxidizing agent in synthetic chemistry. It is also used in Suzuki reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El reactivo para la detección de grupos sulfhidrilo en proteínas del ácido 2-yodobenzoico actúa como precursor en la preparación del ácido 2-yodobenzoico (IBX) y el Dess-Martin periodinane, que encuentra aplicación como agente oxidante en la química sintética. También se utiliza en la reacción de Suzuki.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido y metanol
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-67-5
Fórmula molecular C7H5IO2
Peso molecular (g/mol) 248.019
Número MDL MFCD00002419
Clave InChI CJNZAXGUTKBIHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-iodobenzoic acid, benzoic acid, 2-iodo, iodobenzoic acid, benzoic acid, o-iodo, usaf ek-572, 2-iodo benzoic acid, 2-iodo-benzoic acid, benzoic acid, iodo, kyselina o-jodbenzoova, o-jod-benzoesaeure
PubChem CID 6941
ChEBI CHEBI:287979
Nombre IUPAC ácido 2-yodobenzoico
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodobenzoic acid
Punto de fusión 160°C to 164°C
Densidad 2.25
Cantidad 25 g
Beilstein 1861406
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,5030
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.02
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Iodobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Iodobenzoic acid