Learn More
2-Yodobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13458528 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13458528 5 g Frasco de vidrio 5 g
10522082 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13458528 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 368170050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26260-02-6 | C7H5IO | 232.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26260-02-6
Fórmula molecular C7H5IO
Peso molecular (g/mol) 232.02
Número MDL MFCD00039570
Clave InChI WWKKTHALZAYYAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 2-iodo, o-iodobenzaldehyde, iodobenzaldehyde, benzaldehyde,iodo, 2-iodobenzenealdehyde, pubchem3914, acmc-209upi, 2-iodobenzaldehyde, ksc203m8l
PubChem CID 643439
Nombre IUPAC 2-yodobenzaldehído
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodobenzaldehyde
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 34.0°C to 38.0°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 129.0°C (14.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal IC6H4CHO
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.02
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o masa cristalina o polvo de fusión baja
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Iodobenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.