Learn More
2-Yodobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11328416 5 g 5 g
11318416 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328416 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17446.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26260-02-6 | C7H5IO | 232.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26260-02-6
Fórmula molecular C7H5IO
Peso molecular (g/mol) 232.02
Número MDL MFCD00039570
Clave InChI WWKKTHALZAYYAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 2-iodo, o-iodobenzaldehyde, iodobenzaldehyde, benzaldehyde,iodo, 2-iodobenzenealdehyde, pubchem3914, acmc-209upi, 2-iodobenzaldehyde, ksc203m8l
PubChem CID 643439
Nombre IUPAC 2-yodobenzaldehído
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodobenzaldehyde
Punto de fusión 36°C to 37°C
Punto de ebullición 102°C (3 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 1927296
Sensibilidad Air and light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.02
Porcentaje de pureza 98%