Learn More
2-yodoanisol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Iodoanisole |
| CAS | 529-28-2 |
| Fórmula molecular | C7H7IO |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 1-Iodo-2-methoxy-benzene, o-Iodo-anisole, 1-Iodo-2-methoxybenzene, 2-Iodophenyl Methyl Ether, 2-Methoxy-1-iodobenzene, 2-Methoxyiodobenzene, 2-Methoxyphenyl Iodide, NSC 9259, o-Anisyl Iodide, o-Iodoanisole, o-Iodomethoxybenzene, o-Methoxyiodobenzene, o-Methoxyphenyl Iodide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7IO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3 |
| SMILES | COc1ccccc1I |
| Nombre IUPAC | 1-yodo-2-metoxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 234.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.9542 |