Learn More
2-yodoanisol, TRC
Código de producto. 30393535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30393535 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30393535 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI68685510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodoanisole
CAS 529-28-2
Fórmula molecular C7H7IO
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-Iodo-2-methoxy-benzene, o-Iodo-anisole, 1-Iodo-2-methoxybenzene, 2-Iodophenyl Methyl Ether, 2-Methoxy-1-iodobenzene, 2-Methoxyiodobenzene, 2-Methoxyphenyl Iodide, NSC 9259, o-Anisyl Iodide, o-Iodoanisole, o-Iodomethoxybenzene, o-Methoxyiodobenzene, o-Methoxyphenyl Iodide
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7IO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
SMILES COc1ccccc1I
Nombre IUPAC 1-yodo-2-metoxibenceno
Peso molecular (g/mol) 234.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.9542