Learn More
2-Yodoanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469422
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469422 500 g 500 g
11449422 25 g 25 g
11459422 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11469422 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10150.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 529-28-2 | C7H7IO | 234.036 g/mol
2-Iodoanisole has been used in palladium/copper-catalyzed synthesis of o-(1-alkynyl)anisoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-yodoanisol se ha utilizado en la síntesis catalizada de paladio/cobre de o-(1-alquinil )anisoles.
Solubilidad
Miscible con alcohol, cloroformo y éter dietílico. Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz; almacenar en la oscuridad. Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 529-28-2
Fórmula molecular C7H7IO
Peso molecular (g/mol) 234.036
Número MDL MFCD00001039
Clave InChI DVQWNQBEUKXONL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-iodoanisole, o-iodoanisole, benzene, 1-iodo-2-methoxy, iodoanisole, 2-methoxyiodobenzene, o-anisyl iodide, 2-iodophenol methyl ether, anisole, o-iodo, 2-iodophenyl methyl ether, 1-iodo-2-methoxy-benzene
PubChem CID 68257
ChEBI CHEBI:16355
Nombre IUPAC 1-yodo-2-metoxibenceno
SMILES COC1=CC=CC=C1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodoanisole
Densidad 1.8
Punto de ebullición 240°C to 242°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.622
Cantidad 500 g
Beilstein 1860243
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,5028
Información de solubilidad Miscible with alcohol,chloroform and diethyl ether. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.04
Porcentaje de pureza 99%