Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 2-Iodoanisole |
| Nombre de nota | 97% |
| % mín. CAS | 96.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Color | Amarillo |
| Densidad | 1.7900g/mL |
| Punto de ebullición | 238°C to 240°C |
| Temperatura de inflamación | >110°C |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (GC) |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Iodoanisole