Learn More
2-yodoanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Iodoaniline |
| CAS | 615-43-0 |
| Fórmula molecular | C6H6IN |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Amino-2-iodobenzene, 2-Aminophenyl Iodide, 2-Iodoaniline, 2-Iodobenzenamine, 2-Iodophenylamine, NSC 34544, o-Aminoiodobenzene, o-Iodoaniline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6IN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2 |
| SMILES | Nc1ccccc1I |
| Nombre IUPAC | 2-yodoanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 219.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.9545 |