Learn More
2-Yodoanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10306760 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10306760 25 g Frasco de vidrio 25 g
10538660 5 g Frasco de vidrio 5 g
10493055 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10306760 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 122300250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 615-43-0 | C6H6IN | 219.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-43-0
Fórmula molecular C6H6IN
Peso molecular (g/mol) 219.03
Número MDL MFCD00007680
Clave InChI UBPDKIDWEADHPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-iodoaniline, benzenamine, 2-iodo, 2-iodo aniline, 2-iodobenzenamine, o-aminoiodobenzene, aniline, o-iodo, aniline, 2-iodo, benzenamine, iodo, 2-iodo-phenylamine, 2-iodophenylamine
PubChem CID 11995
Nombre IUPAC 2-yodoanilina
SMILES NC1=CC=CC=C1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodoaniline
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 53°C to 58°C
Color Marrón a Amarillo
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 12, 669
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.02
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Agujas cristalinas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Iodoaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.