Learn More
2-Yodoanilina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414364
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11414364 50 g 50 g
11359599 5 g 5 g
11369599 25 g 25 g
11379599 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11414364 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13059.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 615-43-0 | C6H6IN | 219.03 g/mol
2-Iodoaniline is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-yodoanilina se utiliza como intermediario en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-43-0
Fórmula molecular C6H6IN
Peso molecular (g/mol) 219.03
Número MDL MFCD00007680
Clave InChI UBPDKIDWEADHPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-iodoaniline, benzenamine, 2-iodo, 2-iodo aniline, 2-iodobenzenamine, o-aminoiodobenzene, aniline, o-iodo, aniline, 2-iodo, benzenamine, iodo, 2-iodo-phenylamine, 2-iodophenylamine
PubChem CID 11995
Nombre IUPAC 2-yodoanilina
SMILES NC1=CC=CC=C1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodoaniline
Punto de fusión 53°C to 57°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 50 g
Beilstein 2204899
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.03
Porcentaje de pureza ≥98%