Learn More
2'-Yodoacetofenona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11427026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11427026 5 g 5 g
11417026 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11427026 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25345.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2142-70-3 | C8H7IO | 246.047 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2142-70-3
Fórmula molecular C8H7IO
Peso molecular (g/mol) 246.047
Número MDL MFCD00094998
Clave InChI XDXCBCXNCQGZPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2'-iodoacetophenone, 1-2-iodophenyl ethanone, o-iodoacetophenone, 1-2-iodophenyl ethan-1-one, o-iodobenzoyl, acetophenone, o-iodo, acetophenone, 2'-iodo, ethanone, 1-iodophenyl, ethanone, 1-2-iodophenyl, 1-acetyl-2-iodobenzene
PubChem CID 240431
Nombre IUPAC 1-(2-yodofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Iodoacetophenone
Densidad 1.746
Punto de ebullición 139°C to 140°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 103°C (218°F)
Índice de refracción 1.618
Cantidad 5 g
Beilstein 2325078
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.05
Porcentaje de pureza ≥98%