Learn More
2-Iodoacetamida, TRC
Product Code. 30012354
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
25 g
Unit Size:
10 g
2.50 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
30012354 25 g 25 g
30007345 2.5 g 2.50 g
30006153 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30012354 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCI68550525G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 144-48-9
Fórmula molecular C2H4INO
Peso molecular (g/mol) 184.96
Sinónimo 2-Iodoacetamide (ACI), Acetamide, iodo- (6CI), Deltop, Iodoacetamide, Monoiodoacetamide, NSC 9581, Surauto, α-Iodoacetamide, Deltop, Iodoacetamide, Monoiodoacetamide, NSC 9581, Surauto, alpha-Iodoacetamide
Nombre IUPAC 2-iodoacetamida
SMILES NC(=O)CI
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Iodoacetamide
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.9338