Learn More
2-Iodoacetamida, TRC
Código de producto. 30007345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007345 2.5 g 2.50 g
30006153 10 g 10 g
30012354 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007345 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI6855052.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144-48-9
Fórmula molecular C2H4INO
Peso molecular (g/mol) 184.96
Sinónimo 2-Iodoacetamide (ACI), Acetamide, iodo- (6CI), Deltop, Iodoacetamide, Monoiodoacetamide, NSC 9581, Surauto, α-Iodoacetamide, Deltop, Iodoacetamide, Monoiodoacetamide, NSC 9581, Surauto, alpha-Iodoacetamide
Nombre IUPAC 2-iodoacetamida
SMILES NC(=O)CI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodoacetamide
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.9338