Learn More
Iodoacetamida, 98 %, estabilizada con aprox. 5 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11487736 100 g 100 g
11467736 5 g 5 g
11477736 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11487736 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14715.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 144-48-9 | C2H4INO | 184.964 g/mol
Alkylating agent used in peptide mapping because it covalently binds with the thiols in cysteine to prevent disulfide bond formation2-Iodoacetamide is used as an electrophile for covalent modification of nucleophilic residues on proteins such as cysteine, methionine and histidine. It is used to bind with thiol group of cysteine, thereby it protects the formation disulfide bonds. It is involved as an inhibitor of deubiquitinase enzymes (DUBs). Further, it acts as an alkylating sulfhydryl reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Agente alquilante utilizado en el mapeo de péptidos porque se une covalentemente con los tioles de la cisteína para prevenir la formación de enlaces de disulfuro. La 2-iodoacetamida se utiliza como un electrófilo para la modificación covalente de los residuos nucleofílicos en proteínas como cisteína, metionina e histidina. Se utiliza para unirse con el grupo tiol de la cisteína, por lo tanto protege la formación de enlaces de disulfuro. Participa como inhibidor de las enzimas de deubiquitinasa (DUB). Además, actúa como reactivo de sulfhidrilo alquilante.
Solubilidad
Soluble en agua, dimetilformamida y etanol. Ligeramente soluble en metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible a la luz y la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144-48-9
Fórmula molecular C2H4INO
Peso molecular (g/mol) 184.964
Número MDL MFCD00008028
Clave InChI PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodoacetamide, monoiodoacetamide, surauto, acetamide, 2-iodo, 2-iodo-acetamide, usaf d-1, alpha-iodoacetamide, ccris 7710, unii-zrh8m27s79, n-3-methoxy-4-butoxybenzyl thiobarbituric acid
PubChem CID 3727
Nombre IUPAC 2-iodoacetamida
SMILES C(C(=O)N)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodoacetamide
Nombre de nota stabilized with ≈5 to 8% water
Punto de fusión 92°C to 95°C (dried)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%, stabilized with ca 5% water
Olor Characteristic
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Beilstein 1739080
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water,dimethyl formamide and ethanol. Slightly soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.96
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Iodoacetamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Iodoacetamide