Learn More
2-yodo-p-xileno, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334434
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11334434 50 g 50 g
11324434 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11334434 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01055.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1122-42-5 | C8H9I | 232.064 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1122-42-5
Fórmula molecular C8H9I
Peso molecular (g/mol) 232.064
Número MDL MFCD00013708
Clave InChI WYZVNUSNUCABRF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-iodo-p-xylene, 1,4-dimethyl-2-iodobenzene, p-xylene, 2-iodo, 1-iodo-2,5-dimethylbenzene, benzene, 2-iodo-1,4-dimethyl, 2-iodo-4-xylene, 2,5-dimethyliodobenzene, 2-iodo-1,4-dimethyl-benzene, 2,5-dimethyl-1-iodobenzene, pubchem3875
PubChem CID 70731
Nombre IUPAC 2-yodo-1,4-dimetilbenceno
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodo-p-xylene
Densidad 1.617
Cantidad 50 g
Índice de refracción 1.598
Beilstein 1905728
Punto de ebullición 229°C to 230°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.07
Porcentaje de pureza ≥98%