Learn More
2-Yodo-l-fenilalanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Iodo-l-phenylalanine |
| CAS | 167817-55-2 |
| Fórmula molecular | C9 H10 I N O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10INO2/c10-7-4-2-1-3-6(7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](Cc1ccccc1I)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-3-(2-yodofenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 291.086 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.976 |