Learn More
Ácido 2-yodo-6-metilbenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Iodo-6-methylbenzoic Acid |
| CAS | 54811-50-6 |
| Fórmula molecular | C8H7IO2 |
| Cantidad | 200 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7IO2/c1-5-3-2-4-6(9)7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | Cc1cccc(I)c1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-yodo-6-metilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 262.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 261.9491 |