Learn More
2-Yodo-5-(trifluorometil)piridina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15480769
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15480769 5 g 5 g
15490769 250 mg 250 miligramos
15470769 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15480769 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63848.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 100366-75-4 | C6H3F3IN | 273.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100366-75-4
Fórmula molecular C6H3F3IN
Peso molecular (g/mol) 273.00
Número MDL MFCD08741351
Clave InChI WSEVWIIOEQZEOU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22147841
Nombre IUPAC 2-yodo-5-(trifluorometil)piridina
SMILES FC(F)(F)C1=CN=C(I)C=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo 2-iodo-5-trifluoromethyl pyridine, 5-trifluoromethyl-2-iodopyridine, 2-iodo-5-trifluoromethyl-pyridine, pyridine, 2-iodo-5-trifluoromethyl, pubchem16308, acmc-1c5wh, 2-iodanyl-5-trifluoromethyl pyridine, pyridine,2-iodo-5-trifluoromethyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.99
Porcentaje de pureza 96%