Learn More
2-Yodo-5-nitropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11416190
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11416190 5 g 5 g
11406190 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11416190 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27103.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 28080-54-8 | C5H3IN2O2 | 249.995 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28080-54-8
Fórmula molecular C5H3IN2O2
Peso molecular (g/mol) 249.995
Número MDL MFCD05863241
Clave InChI SJXWHBQWFBHASX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 819492
Nombre IUPAC 2-yodo-5-nitropiridina
SMILES C1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodo-5-nitropyridine
Punto de fusión 163°C to 168°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo 6-iodo-3-nitropyridine, acmc-20alyk, pubchem6575, 5-nitro-2-iodopyridine, pyridine,2-iodo-5-nitro, 2-iodanyl-5-nitro-pyridine, pyridine, 2-iodo-5-nitro, 2-iodo-5-nitropyridine
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.98
Porcentaje de pureza 97%