Learn More
2-Yodo-5-metiltiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11956841 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11956841 1 g 1 g
11966841 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11956841 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 439270010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 16494-36-3 | C5H5IS | 224.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16494-36-3
Fórmula molecular C5H5IS
Peso molecular (g/mol) 224.06
Número MDL MFCD00022492
Clave InChI NAZNQEXKAPLVKC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiophene, 2-iodo-5-methyl, pubchem7417, acmc-1bs6v, 2-iodo-5-methyl-thiophene, 2-iodo-5-methyl thiophene, bidd:gt0402, 2-iodo-5-methylthiophene
PubChem CID 140096
Nombre IUPAC 2-yodo-5-metiltiofeno
SMILES CC1=CC=C(I)S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodo-5-methylthiophene
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -25°C to 28°C
Color Naranja rojizo a amarillo
Densidad 1.8520g/mL
Punto de ebullición 81°C to 83°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 89°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.852
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.06
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Iodo-5-methylthiophene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.