Learn More
Éster metílico de ácido 2-yodo-5-metilbenzoico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10179589
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10179589 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
1 options
Código de producto. 10179589 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00280DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodo-5-methylbenzoic acid methyl ester
CAS 103440-52-4
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C9H9IO2
Número MDL MFCD12198129
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-iodo-5-methylbenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-iodo-5-methyl-, methyl ester, benzoic acid,2-iodo-5-methyl-, methyl ester, acmc-20dzjp, methyl 6-iodo-m-toluate, methyl2-iodo-5-methylbenzoate, 4-iodo-3-methoxycarbonyltoluene, 6-iodo-m-toluic acid methyl ester, methyl 2-iodanyl-5-methyl-benzoate, methyl 2-iodo-5-methylbenzoate
Clave InChI DHYMLHOXGMUIDZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=C(I)C=CC(C)=C1
Nombre IUPAC 2-yodo-5-metilbenzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 276.07
PubChem CID 14263946
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.07
Porcentaje de pureza 95%