Learn More
(2-Yodo-5-metoxifenil) ácido borónico, TRC
Código de producto. 30407557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30407557 1 g
30389913 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30407557 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI7084801G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89694-50-8
Fórmula molecular C7 H8 B I O3
Peso molecular (g/mol) 277.85
Sinónimo B-(2-Iodo-5-methoxyphenyl)-boronic Acid, 2-Iodo-5-methoxybenzeneboronic Acid
Nombre IUPAC (2-yodo-5-metoxifenil) ácido borónico
SMILES COc1ccc(I)c(c1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Iodo-5-methoxyphenyl)boronic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8BIO3/c1-12-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.9611