Learn More
2-Iodo-5'-etilcarboxamido Adenosina, TRC
Código de producto. 30403884
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30403884 5 mg 5 miligramos
30396305 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30403884 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI7060005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141018-29-3
Fórmula molecular C13 H17 I N6 O5
Peso molecular (g/mol) 464.22
Sinónimo 2-Iodo-5-Ethylcarboxamido Adenosine
Nombre IUPAC [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-2-iodopurina-9-il)-3,4-dihidroxioxiolán-2-il]metil N-etilcarbamato
SMILES CCNC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)nc(I)nc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodo-5'-ethylcarboxamido Adenosine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17IN6O5/c1-2-16-13(23)24-3-5-7(21)8(22)11(25-5)20-4-17-6-9(15)18-12(14)19-10(6)20/h4-5,7-8,11,21-22H,2-3H2,1H3,(H,16,23)(H2,15,18,19)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 464.0305