Learn More
2-Yodo-4-(trifluorometil)anilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11405337 10 g 10 g
11415337 50 g 50 g
11425337 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11405337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22691.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 163444-17-5 | C7H5F3IN | 287.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 163444-17-5
Fórmula molecular C7H5F3IN
Peso molecular (g/mol) 287.02
Número MDL MFCD02683097
Clave InChI UKKWTZPXYIYONW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-3-iodobenzotrifluoride, 2-iodo-4-trifluoromethyl aniline, 4-trifluoromethyl-2-iodobenzenamine, benzenamine, 2-iodo-4-trifluoromethyl, 2-iodo-4-trifluoromethyl benzenamine, pubchem1632, acmc-209dpp, intermediates-zcf02228, ksc910s3b, 3-iodo-4-aminobenzotrifluoride
PubChem CID 2783322
Nombre IUPAC 2-yodo-4-(trifluorometil)anilina
SMILES NC1=C(I)C=C(C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodo-4-(trifluoromethyl)aniline
Punto de fusión 49°C to 52°C
Cantidad 10 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.02
Porcentaje de pureza 99%