Learn More
2-Yodo-4-nitrotolueno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477034
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11477034 5 g 5 g
11487034 25 g 25 g
11497034 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11477034 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21491.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7745-92-8 | C7H6INO2 | 263.03 g/mol
2-Iodo-4-nitrotoluene is used as a pharmaceutical intermediate, chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-yodo-4-nitrotolueno se utiliza como intermediario farmacéutico y de síntesis química.
Solubilidad
Soluble en tolueno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener lejos de agentes oxidantes fuertes. Sensible a la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7745-92-8
Fórmula molecular C7H6INO2
Peso molecular (g/mol) 263.03
Número MDL MFCD00024329
Clave InChI BUQSRXQJUZTIEW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-iodo-4-nitrotoluene, benzene, 2-iodo-1-methyl-4-nitro, 2-iodo-1-methyl-4-nitro-benzene, pubchem3957, acmc-209pa2, toluene, 2-iodo-4-nitro, timtec-bb sbb005821
PubChem CID 82188
Nombre IUPAC 2-Yodo-1-metil-4-nitrobenceno
SMILES CC1=CC=C(C=C1I)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodo-4-nitrotoluene
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.03
Porcentaje de pureza 97%