Learn More
2-yodo-4-nitroanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Iodo-4-nitroaniline |
| CAS | 6293-83-0 |
| Fórmula molecular | C6 H5 I N2 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-Amino-2-iodo-4-nitrobenzene, 2-Amino-5-nitroiodobenzene, 2-Iodo-4-nitrophenylamine, NSC 42977, NSC 9179, 2-Iodo-4-nitrobenzenamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5IN2O2/c7-5-3-4(9(10)11)1-2-6(5)8/h1-3H,8H2 |
| SMILES | Nc1ccc(cc1I)N(=O)=O |
| Nombre IUPAC | 2-yodo-4-nitroanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 264.021 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.94 |