Learn More
2-yodo-4-metilfenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Iodo-4-methylphenol |
| CAS | 16188-57-1 |
| Fórmula molecular | C7H7OI |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Iodo-p-cresol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7IO/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4,9H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(O)c(I)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-yodo-4-metilfenol |
| Peso molecular (g/mol) | 234.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.9542 |