Learn More
2-Yodo-4,6-dimetilanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15408377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15408377 5 g 5 g
15498367 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15408377 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51875.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4102-54-9 | Molecular Formula: C8H10IN | Molecular Weight: 247.079 g/mol
Se emplea en la síntesis de benzotiazoles a través de reacciones de tres componentes en un solo recipiente catalizadas por cobre con uso de hidrosulfuro de sodio como sustituto del azufre.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
Se utiliza en la síntesis de benzotiazoles mediante reacciones de un solo componente catalizadas por cobre con el uso de hidrosulfuro sódico como sustituto del azufre.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar oscuro y lejos de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en la oscuridad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4102-54-9
Fórmula molecular C8H10IN
Peso molecular (g/mol) 247.079
Número MDL MFCD07779005
Clave InChI ODPOIEACUVQCBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dimethyl-6-iodoaniline, 2-iodo-4,6-di-methylaniline, benzenamine,2-iodo-4,6-dimethyl
PubChem CID 14040290
Nombre IUPAC 2-yodo-4,6-dimetilanilina
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)I)N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodo-4,6-dimethylaniline
Punto de fusión 64°C to 65°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.08
Porcentaje de pureza 98%
RU– Solo para uso en investigación