Learn More
2-Yodo-3-metilpiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Iodo-3-methylpyridine |
| Punto de ebullición | 80°C (0.3 mmHg) |
| Índice de refracción | 1.625 |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 5328169 |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Sinónimo | 2-iodo-3-methyl-pyridine, pyridine, 2-iodo-3-methyl, pubchem14399, acmc-1cgxh, pyridine,2-iodo-3-methyl, 2-iodanyl-3-methyl-pyridine, 2-iodo-3-methylpyridine, 2-iodo-3-methyl pyridine |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.03 |
| Porcentaje de pureza | 97% |