Learn More
2-Yodo-3-metilpiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11416890
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11416890 1 g 1 g
11426890 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11416890 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20047.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22282-58-2 | C6H6IN | 219.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22282-58-2
Fórmula molecular C6H6IN
Peso molecular (g/mol) 219.03
Número MDL MFCD04039350
Clave InChI PTBOOHAPESUXGV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 339045
Nombre IUPAC 2-yodo-3-metilpiridina
SMILES CC1=CC=CN=C1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodo-3-methylpyridine
Punto de ebullición 80°C (0.3 mmHg)
Índice de refracción 1.625
Cantidad 1 g
Beilstein 5328169
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo 2-iodo-3-methyl-pyridine, pyridine, 2-iodo-3-methyl, pubchem14399, acmc-1cgxh, pyridine,2-iodo-3-methyl, 2-iodanyl-3-methyl-pyridine, 2-iodo-3-methylpyridine, 2-iodo-3-methyl pyridine
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.03
Porcentaje de pureza 97%