Learn More
Ácido 2-yodo-3-metilbenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11379885 1 g 1 g
11389885 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11379885 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19876.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108078-14-4 | C8H7IO2 | 262.046 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108078-14-4
Fórmula molecular C8H7IO2
Peso molecular (g/mol) 262.046
Número MDL MFCD00079764
Clave InChI PZUXUOZSSYKAMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-iodo-m-toluic acid, benzoic acid,2-iodo-3-methyl, 2-iodo-3-methyl-benzoic acid, pubchem12741, acmc-1bsuz, 3-methyl-2-iodobenzoic acid, 2-iodo-3-methyl benzoic acid, buttpark 148\07-11, 2-iodo-3-methylbenzoic acid
PubChem CID 2759365
Nombre IUPAC ácido 2-yodo-3-metilbenzoico
SMILES CC1=CC=CC(=C1I)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodo-3-methylbenzoic acid
Punto de fusión 150°C to 153°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2439521
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.05
Porcentaje de pureza 98%