Learn More
2-Yodo-2-metilpropano, 95 %, estabilizado con polvo de cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11317845 25 g 25 g
11327845 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317845 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02786.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.71€
    56.65€ / 25 g
    Ahorro 10.06€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 558-17-8 | C4H9I | 184.02 g/mol
2-Iodo-2-methylpropane is used as a chemical reagent in organic synthesis. Further, it serves as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-yodo-2-metilpropano se utiliza como reactivo químico en síntesis orgánica. Además, sirve como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Miscible con etanol y éter.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 558-17-8
Fórmula molecular C4H9I
Peso molecular (g/mol) 184.02
Número MDL MFCD00001068
Clave InChI ANGGPYSFTXVERY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl iodide, propane, 2-iodo-2-methyl, trimethyliodomethane, t-butyl iodide, unii-e5hy19g10p, 2-jod-2-methylpropan, sjphavimup@, tert-c4h9i, 2-iodo-2-methyl propane, 2-iodo-2-methyl-propane
PubChem CID 11206
Nombre IUPAC 2-yodo-2-metilpropano
SMILES CC(C)(C)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodo-2-methylpropane
Nombre de nota stabilized with copper powder
Punto de fusión -38°C
Densidad 1.547
Punto de ebullición 99°C to 100°C
Temperatura de inflamación 7°C (44°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.491
Cantidad 25 g
Número UN UN2391
Beilstein 505950
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Miscible with ethanol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.02
Porcentaje de pureza 95%