Learn More
2-Yodo-1-metilimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15448347 250 mg 250 miligramos
15438347 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15448347 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51862.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 37067-95-1 | C4H5IN2 | 208.002 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37067-95-1
Fórmula molecular C4H5IN2
Peso molecular (g/mol) 208.002
Número MDL MFCD00661606
Clave InChI BKRACZNEJSCZML-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-iodo-1-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 2-iodo-1-methyl, pubchem16310, acmc-1ajih, 2-iodo-1-methyl-imidazole, 2-iodanyl-1-methyl-imidazole, 1-methyl-2-iodo-1h-imidazole, 2-iodo-n-methylimidazole, 1-methyl-2-iodoimidazole, 1h-imidazole,2-iodo-1-methyl
PubChem CID 335835
Nombre IUPAC 2-yodo-1-metilimidazol
SMILES CN1C=CN=C1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodo-1-methylimidazole
Punto de fusión 79°C to 82°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 208
Porcentaje de pureza 97%