Learn More
2-Yodo-1,3,5-trimetilbenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408296
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11408296 5 g 5 g
11418296 25 g 25 g
11428296 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11408296 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15360.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4028-63-1 | C9H11I | 246.091 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4028-63-1
Fórmula molecular C9H11I
Peso molecular (g/mol) 246.091
Número MDL MFCD00013707
Clave InChI GTPNXFKONRIHRW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-trimethyliodobenzene, 2-iodomesitylene, mesityl iodide, benzene, 2-iodo-1,3,5-trimethyl, iodo-2,4,6-trimethylbenzene, 2,4,6-trimethyliodobenzene 2-iodomesitylene, iodomesitylene, jodmesitylen, mesityliodine, pubchem12601
PubChem CID 77647
Nombre IUPAC 2-Yodo-1,3,5-trimetilbenceno
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)I)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodo-1,3,5-trimethylbenzene
Punto de fusión 28°C to 30°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1860064
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.09
Porcentaje de pureza 98%