Learn More
2-Yodo-1-(2-tetrahidropiranil)-1H-imidazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15477915
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15477915 250 mg 250 miligramos
15424497 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15477915 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31846.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1047626-77-6 | C8H11IN2O | 278.093 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1047626-77-6
Fórmula molecular C8H11IN2O
Peso molecular (g/mol) 278.093
Número MDL MFCD11100955
Clave InChI UWFGOSIGMHYERY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-iodo-1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-1h-imidazole, 2-iodo-1-2-tetrahydropyranyl-1h-imidazole, 2-iodo-1-oxan-2-yl imidazole, 2-iodo-1-oxan-2-yl-1h-imidazole
PubChem CID 45588154
Nombre IUPAC 2-yodo-1-(oxan-2-il)imidazol
SMILES C1CCOC(C1)N2C=CN=C2I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodo-1-(2-tetrahydropyranyl)-1H-imidazole
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.09
Porcentaje de pureza 95%