Learn More
2'-Yodo-1,1':3',1″-terfenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322659
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11322659 5 g 5 g
11312659 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322659 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26704.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 82777-09-1 | C18H13I | 356.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82777-09-1
Fórmula molecular C18H13I
Peso molecular (g/mol) 356.21
Número MDL MFCD00185026
Clave InChI RLZYBGOJAWOQMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2'-iodo-1,1':3',1-terphenyl, rlzybgojawoqmk-uhfffaoysa, 2'-iodo-1,1':3',1-terbenzene, 2-iodo-3-phenyl-1,1'-biphenyl, 1,1':3',1-terphenyl, 2'-iodo, 2'-iodo-1,1',3',1 terphenyl
PubChem CID 4078433
Nombre IUPAC 2-yodo-1,3-difenilbenceno
SMILES IC1=C(C=CC=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Iodo-1,1':3',1''-terphenyl
Punto de fusión 113°C to 116°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.21
Porcentaje de pureza 99%