Learn More
2-Yodo-1,1,1-trifluoroetano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10174240 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10174240 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
13448418 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10174240 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 176080100
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 353-83-3 | C2H2F3I | 209.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 353-83-3
Fórmula molecular C2H2F3I
Peso molecular (g/mol) 209.94
Número MDL MFCD00001082
Clave InChI RKOUFQLNMRAACI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-iodo-1,1,1-trifluoroethane, 2,2,2-trifluoroethyl iodide, trifluoroethyl iodide, ethane, 1,1,1-trifluoro-2-iodo, 1-iodo-2,2,2-trifluoroethane, 2,2,2-trifluoroiodoethane, cf3ch2i, unii-ca0j38we9z, 1,1,1-trifluoroiodoethane, 1,1,1-trifluoro-2-iodo-ethane
PubChem CID 67709
Nombre IUPAC 1,1,1-trifluoro-2-yodoetano
SMILES C(C(F)(F)F)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodo-1, 1, 1-trifluoroethane
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Incoloro a rosa
Densidad 2.1300g/mL
Punto de ebullición 53.0°C to 55.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ICH2CF3
Índice de refracción 1.4000 to 1.4020
Cantidad 10 mL
Gravedad específica 2.13
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.94
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Iodo-1,1,1-trifluoroethane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.