Learn More
Ester de pinacol de ácido 2-indanilborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11348916 250 mg 250 miligramos
11338916 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348916 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19535.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 608534-44-7 | C15H21BO2 | 244.14 g/mol
Boronic acids react with alcohols, with loss of water, to form boronic esters. With simple alcohols, the products are very susceptible to hydrolysis, but with 1,2- and 1,3-diols, the resulting cyclic boronates (1,3,2- dioxaborolanes and 1,3,2-dioxaborinanes) are stable enough to be isolated.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Los ácidos borónicos reaccionan con alcoholes, con la pérdida de agua, para formar ésteres borónicos. Con alcoholes simples, los productos son muy susceptibles a la hidrólisis, pero con 1,2-dioles y 1,3-dioles, los boronatos cíclicos resultantes (1,3,2-dioxaborolanos y 1,3,2-dioxaborinanos) son lo suficientemente estables para ser aislados.
Solubilidad
Difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 608534-44-7
Fórmula molecular C15H21BO2
Peso molecular (g/mol) 244.14
Número MDL MFCD03788726
Clave InChI YRTKSYXHFWUPAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-indanylboronic acid pinacol ester, 2-2,3-dihydro-1h-inden-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-indanylboronicacidpinacolester, 2-indan-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 24208876
Nombre IUPAC 2-(2,3-dihidro-1H-inden-2-il)-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1CC2=CC=CC=C2C1
Spécification
Nombre del producto químico o material 2-Indanylboronic acid pinacol ester
Índice de refracción 1.504
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.14
Porcentaje de pureza 95%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.