Learn More
Ácido 2-indoilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11342946 5 g 5 g
11332946 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342946 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10700.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 37868-26-1 | C11H12O2 | 176.22 g/mol
2-Indanylacetic acid is the starting material in the synthesis of pentacylic core of (+)-Salvileucalin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-indoilacético es el material de partida en la síntesis del núcleo pentacílico de (+)-Salvileucalina.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37868-26-1
Fórmula molecular C11H12O2
Peso molecular (g/mol) 176.22
Número MDL MFCD00082653
Clave InChI TULDPXYHBFBRGW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2,3-dihydro-1h-inden-2-yl acetic acid, indan-2-yl-acetic acid, 1h-indene-2-acetic acid, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1h-inden-2-ylacetic acid, 2,3-dihydro-1h-indene-2-acetic acid, 2-indaneacetic acid, indan-2-acetic acid, pubchem16311, indan-2-yl acetic acid
PubChem CID 5174955
Nombre IUPAC 2-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)acetic acid
SMILES OC(=O)CC1CC2=CC=CC=C2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Indanylacetic acid
Punto de fusión 91°C to 93°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2616409
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.22
Porcentaje de pureza 99%