Learn More
2-Indanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474274
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11474274 5 g 5 g
11484274 25 g 25 g
11494274 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11474274 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12574.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 615-13-4 | C9H8O | 132.162 g/mol
2-Indanone undergoes TiCl4-Mg mediated coupling with CHBr3 to yield dibromomethyl carbinol. It reacts with 5,5-dimethyl-3-pyrazolidinone to yield 5,5-dimethyl-2-(1H-indenyl-2)-3-pyrazolidinone. On photolysis by 266-nm one-photon excitation yields o-xylylene. It was used as starting reagent in the synthesis of indene-fused porphyrins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-indanona se somete al acoplamiento mediado por TiCl4-Mg con CHBr3 para producir carbinol de dibromometilo. Reacciona con 5,5-dimetil-3-pirazolidinona para producir 5,5-dimetil-2-(1H-indenil-2)-3-pirazolidinona. En la fotolisis por 266-nm la excitación de un fotón produce o-xilileno. Se utilizó como reactivo de partida en la síntesis de porfirinas fusionadas con indenos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Higroscópica. Incompatible con agentes oxidantes. Incompatible con agentes y bases oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-13-4
Fórmula molecular C9H8O
Peso molecular (g/mol) 132.162
Número MDL MFCD00003792
Clave InChI UMJJFEIKYGFCAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-indanone, indan-2-one, 1h-inden-2 3h-one, 1,3-dihydro-2h-inden-2-one, beta-hydrindone, 2h-inden-2-one, 1,3-dihydro, unii-0i79n673de, 2,3-dihydro-1h-inden-2-one, 4-07-00-01002 beilstein handbook reference, 2-lndanone
PubChem CID 11983
ChEBI CHEBI:27930
Nombre IUPAC 1,3-dihidroinden-2-ona
SMILES C1C(=O)CC2=CC=CC=C21
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Indanone
Punto de fusión 52°C to 56°C
Punto de ebullición 218°C (decomposition)
Temperatura de inflamación 100°C (212°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 636550
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 98%