Learn More
2-Indanona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10604842 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10604842 10 g Frasco de vidrio 10 g
10731631 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10604842 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 164110100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 615-13-4 | C9H8O | 132.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 615-13-4
Fórmula molecular C9H8O
Peso molecular (g/mol) 132.16
Número MDL MFCD00003792
Clave InChI UMJJFEIKYGFCAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-indanone, indan-2-one, 1h-inden-2 3h-one, 1,3-dihydro-2h-inden-2-one, beta-hydrindone, 2h-inden-2-one, 1,3-dihydro, unii-0i79n673de, 2,3-dihydro-1h-inden-2-one, 4-07-00-01002 beilstein handbook reference, 2-lndanone
PubChem CID 11983
ChEBI CHEBI:27930
Nombre IUPAC 1,3-dihidroinden-2-ona
SMILES C1C(=O)CC2=CC=CC=C21
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Indanone
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 50.0°C to 57.0°C
Color Marrón-amarillento a amarillo
Temperatura de inflamación 100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Beilstein 07, 363
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales o polvo